AV47876
Anti-LAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-BG:DS00004.9, Anti-CG1264, Anti-DmLab, Anti-Dmel_CG1264, Anti-EfR9, Anti-F121, Anti-F24
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
54 kDa
Reattività contro le specie
human, Drosophila
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Drosophila melanogaster ... lab(40817)
Descrizione generale
Rabbit Anti-LAB antibody recognizes Drosophila LAB.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)