AV43518
Anti-GOT2 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Got2 Antibody, Got2 Antibody - Anti-GOT2 (AB2) antibody produced in rabbit, Anti-FLJ40994, Anti-Glutamic-oxaloacetic transaminase 2, mitochondrial (aspartate aminotransferase 2), Anti-Kat4, Anti-Kativ, Anti-Mitaat
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
45 kDa
Reattività contro le specie
rat, rabbit, dog, mouse, horse, human, guinea pig, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GOT2(2806)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1