AV41675
Anti-CYP2D6 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-CPD6, Anti-CYP2D, Anti-CYP2D@, Anti-CYP2DL1, Anti-Cytochrome P450, family 2, subfamily D, polypeptide 6, Anti-MGC120389, Anti-MGC120390, Anti-RP4-669P10.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
55 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP2D6(1565)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Articoli
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.