Documenti fondamentali
AV40584
Sigma-Aldrich
Anti-NCL (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti-Nucleolin
Scegli un formato
100 μL
CHF 313.00
CHF 313.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1415
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 313.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 313.00
Spedizione prevista il09 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1415
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
78 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, dog, rabbit, guinea pig, horse, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NCL(4691)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the C terminal region of human NCL
Azioni biochim/fisiol
Nucleolin (NCL), a eukaryotic nucleolar phosphoprotein, is involved in the synthesis and maturation of ribosomes. It is located mainly in dense fibrillar regions of the nucleolus.Nucleolin (NCL), a eukaryotic nucleolar phosphoprotein, is involved in the synthesis and maturation of ribosomes. It is located mainly in dense fibrillar regions of the nucleolus. Human NCL gene consists of 14 exons with 13 introns and spans approximately 11kb. The intron 11 of the NCL gene encodes a small nucleolar RNA, termed U20.
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: GGFGGRGGGRGGRGGFGGRGRGGFGGRGGFRGGRGGGGDHKPQGKKTKFE
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)