AMAB91562
Monoclonal Anti-AMACR antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL9362, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
P504S, RACE
Scegli un formato
CHF 481.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 481.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL9362, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMACR(23600)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
APFYTTYRTADGEFMAVGAIEPQFYELLIKGLGLKSDELPNQMSMDDWPEMKKKFADVFAKKTKAEWCQIFDGTDACVTPVLTF
Epitope
Binds to an epitope located within the peptide sequence ADVFAKKTKAEWCQI as determined by overlapping synthetic peptides.
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Linkage
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)