Documenti fondamentali
ADAPA481180-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 1 bottle 180 - 250 mL flat/175 - 225 mL conical
with rubber mat
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638921 (NA)
Parametri
3,100 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
137 mm
Diametro
61 mm
Compatibilità
for use with 500 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)