Documenti fondamentali
ADAPA462350-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 3 x 50 mL conical tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
Sinonimo/i:
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
conical bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 3 x 50 mL conical tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022638343 (NA)
Parametri
3,150 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
122 mm
Diametro
31 mm
Compatibilità
for use with 250 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
Caratteristiche e vantaggi
  • Adapters have a conical bottom shape that fits 50 ml conical tubes
  • Compatible with 250 mL rectangular buckets for A-4-62 rotor
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)