Documenti fondamentali
ADAPA444125R-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes, for 100 mL rectangular buckets, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with aerosol-tight lid
holds 14 x 1.2 - 5 mL round-bottom tubes
with rubber mat bottom
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022637509 (NA)
Parametri
4,200 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
105 mm
Diametro
11 mm
Compatibilità
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrizione generale
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)