Documenti fondamentali
ADAPA438527-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
flat bottom
Caratteristiche
for use with cap
holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702737003 (EU)
Parametri
2,850 × g max. RCF
tecniche
centrifugation: suitable
Altezza
100 mm
Diametro
12.5 mm
Compatibilità
for use with 100 mL round bucket
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapter for use with 100 mL round buckets in Eppendorf A-4-38 Rotor. Holds 5 x 2-7 mL round-bottom tubes and supplied as a, pack of 2.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)