Vai a
A9400
7-aminoactinomicina D
~97% (HPLC), powder, fluorescent DNA stain
Sinonimo/i:
7-AAD
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 303.00
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 914.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C62H87N13O16
Numero CAS:
Peso molecolare:
1270.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5915844
Assay:
~97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 303.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
7-aminoactinomicina D, ~97% (HPLC), powder
assay
~97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
red to very dark purple
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(N)c(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)/t32-,33-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49?/m1/s1
InChI key
YXHLJMWYDTXDHS-SGILFZQNSA-N
General description
La 7-amminoactinomicina D (7-ADD), un analogo dell'actinomicina D (AD), è un colorante fluorescente rosso del DNA, impermeabile alle membrane. Può legarsi selettivamente alle regioni di GC del DNA. La 7-ADD si usa in citometria a flusso per differenziare tra cellule vitali, apoptotiche e tardo-apoptotiche/morte. Questo colorante del DNA trova applicazione nell'analisi dei cromosomi, negli studi sul ciclo cellulare e nella quantificazione dell'apopotsi.
Struttura chimica: peptide
Application
La 7-amminoactinomicina D è stata usata:
  • per la visualizzazione dei nuclei in tessuto cutaneo di coda di topo
  • come colorante nucleare nell'imaging in citometria a flusso per la colocalizzazione nucleo-proteine
  • in citometria a flusso per determinare il livello di CD16 (recettore Fc gamma III) e CD32 (recettore Fc gamma II) in cellule epidermiche
Features and Benefits
Questo composto è un prodotto in primo piano nell′ambito della ricerca sull′apoptosi. Fare clic qui per scoprire gli altri prodotti in primo piano nella ricerca sull′apoptosi. Ulteriori informazioni su piccole molecole bioattive per altre aree di ricerca sono disponibili sul sito sigma.com/discover-bsm.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
COMH93D62AC7APO456787460SML1633
description
~97% (HPLC), powder
description
-
description
-
description
1 mg/mL
form
powder
form
-
form
-
form
liquid (solution in DMSO:H2O (1:1))
assay
~97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
red to very dark purple
color
-
color
-
color
-
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-aminoactinomicina D
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)