A9309
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Peroxidase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
HRP Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
western blot: 1:40,000-1:80,000 using total cell extract of HeLa cells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
- in immunoblotting
- in immunohistochemistry
- in enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- in agar block precipitin titration
- in western blotting
- in assessment of in vitro poly(ADP-ribose)polymerase (PARP) activity
Azioni biochim/fisiol
Horseradish Peroxidase (HRP) is an enzyme that catalyzes the conversion of chromogenic substrates such as o-phenylenediamine (OPD), 4-chloro-1-naphthol 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB), 3,3′-Diaminobenzidine (DAB) or 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS); chemiluminescent substrates such as CPS-3 (enhanced luminal) and fluorogenic substrates such as Ampliflu™ Red into detectable chromophores, light-emitters or fluorescers, respectively.
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2