Vai a
A8671
Dodecyl arachidate
≥99%
Sinonimo/i:
Lauryl arachidate, Eicosanoic acid dodecyl ester
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H64O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32(33)34-31-29-27-25-23-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
GFFYHZLIDINABP-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9010B3271A3631
Methyl behenate ≥98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
B3271
Methyl behenate
Arachidic acid ≥99%
Sigma-Aldrich
A3631
Arachidic acid
description
≥99%
description
≥99%
description
≥98.5% (capillary GC)
description
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥98.5% (capillary GC)
assay
≥99%
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystalline powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)