Vai a
A8426
Albumin, glycated bovine
lyophilized powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’070.00
CHF 1’759.50
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.26
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥90% protein (biuret)
CHF 1’759.50
Prezzo di listinoCHF 2’070.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~95% biuret
origin
USA origin
concentration
≥90% protein (biuret)
extent of labeling
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Physical form
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Preparation Note
Glycated in vitro
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
N8159A3264A9418
Sieroalbumina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A9418
Sieroalbumina
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
-
origin
-
origin
USA origin
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
sheep
biological source
bovine
assay
≥90% protein basis (biuret)
assay
-
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)