A8378
DL-2-Allylglycine
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-C-Allylglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
258-260 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)
WNNNWFKQCKFSDK-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?