Merck
A8036
N-Acetylheparin sodium salt
~90%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~90%
Quality Segment
form
solid
Application
N-Acetylheparin, derivitized porcine mucosal heparin without anticoagulant properties, may be used to protect cardiac, vascular and neural tissues by inhibiting complement activation and neutrophil infiltration of the damage site.
Preparation Note
Prepared from porcine mucosal heparin by a modification of the method of Nagasawa, K. and Inoue, Y., Methods Carb. Chem., 8, 291 (1980).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)