Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 183.00 |
5 x 5 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 683.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 183.00
biological source
Porcine cerebral cortex
Quality Segment
description
Sodium and Potassium-Activated
form
lyophilized powder
specific activity
≥0.3 units/mg protein, pH 7.8
composition
Protein, 5.0-25.0% biuret
technique(s)
inhibition assay: suitable
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... ATP1A1(397481), ATP1B1(396898)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description lyophilized powder, ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8 | description ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified) | description ≥95%, bacterial | description ≥95% |
| biological source Porcine cerebral cortex | biological source potato | biological source bacterial | biological source - |
| specific activity ≥0.3 units/mg protein, pH 7.8 | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| Gene Information pig ... ATP1A1(397481), ATP1B1(396898) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... HRAS(3265) |
| technique(s) inhibition assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder (partially purified) | form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?