A7357
Arachidonoylserotonin
≥98% (HPLC), oil
Sinonimo/i:
AA-5-HT, N-[2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-(5Z,8Z,11Z,14Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenamide
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
oil
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: >10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)NCCc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C30H42N2O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(34)31-23-22-26-25-32-29-21-20-27(33)24-28(26)29/h6-7,9-10,12-13,15-16,20-21,24-25,32-33H,2-5,8,11,14,17-19,22-23H2,1H3,(H,31,34)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
QJDNHGXNNRLIGA-DOFZRALJSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.