A7294
Avidin–Alkaline Phosphatase
buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Avidin–AP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
avidin from egg white
enzyme from bovine (calf) intestine
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma fisica
buffered aqueous solution
tecniche
direct ELISA: 1:70,000
western blot: 1:150,000-1:300,000 using using β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per lane
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3