A7019
(±)Amethopterin hydrate
≥95%, powder
Sinonimo/i:
4-Amino-10-methylfolic acid, DL-4-Amino-N10-methylpteroylglutamic acid, MTX, Methylaminopterin
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder
Colore
yellow to yellow with an orange cast
Solubilità
H2O: insoluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O.CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Informazioni sul gene
human ... DHFRP1(573971) , FPGS(2356) , SLC19A1(6573) , TYMS(7298)
mouse ... Dhfr(13361)
rat ... Dhfr(24312)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges