Vai a
A6251
N-Acetyl-DL-tryptophan
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
N-acetyl-tryptophan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H14N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
201-739-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
89478
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Acetyl-DL-tryptophan,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
DZTHIGRZJZPRDV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Mitigation of Oxidation in Therapeutic Antibody Formulations: a Biochemical Efficacy and Safety Evaluation of N-Acetyl-Tryptophan and L-Methionine.: Investigates N-Acetyl-DL-tryptophan′s role in reducing oxidative damage in antibody formulations, enhancing therapeutic efficacy (Dion et al., 2018).
  • Effect of PEGylation on performance of protein microbubbles and its comparison with lipid microbubbles.: Examines how PEGylation, in combination with N-Acetyl-DL-tryptophan, improves the stability and performance of protein microbubbles in biomedical applications (Upadhyay et al., 2017).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0896M8377A4021
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Acetyl-DL-tryptophan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)