Vai a
A6132
Apirasi
ATPase ≥3.0 units/mg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
Adenosina 5′-difosfatasi, Adenosina 5′-trifosfatasi
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
200 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.40
500 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 145.00
1000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 254.00
2000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
5000 units
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 784.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-569-8
MDL number:
Numero CE:
Biological source:
potato
CHF 61.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
potato
Quality Segment
type
Grade I
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥3.0 units/mg protein
composition
Protein, 30-60%
storage temp.
−20°C
Application
In diverse varietà di S. tuberosum si trovano almeno due isoenzimi: uno con un rapporto ATPasi/ADPasi elevato (∼10) e un altro con un rapporto basso (∼1).
Reazione: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Apyrase is used to hydrolyze nucleoside triphosphates and diphosphates. Apyrase, from Sigma, has been used in inhibition studies of platelet-aggregation [1].
Biochem/physiol Actions
Apyrase is found in all eukaryotes and some prokaryotes. Apyrase, from potato, has a crucial role in regulating growth and development. Apyrase is involved in the inactivation of synaptic ATP as a neurotransmitter following nerve stimulation and in the inhibition of ADP induced platelet aggregation to prevent thrombosis [2]. Divalent metal ions are required for activity and best activity is observed with calcium ion at 5 mM.
Packaging
Sold on the basis of ATPase units.
Physical form
Partially purified, lyophilized powder containing potassium succinate
Other Notes
Mixture of high and low ratio isoenzymes.
One unit will liberate 1.0 micromole of inorganic phosphorus per minute at pH 6.5 at 30 °C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2230SRE0019A6535
Apirasi ATPase ≥3.0 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A6132
Apirasi
Apirasi High Activity, ATPase ≥600 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A2230
Apirasi
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
SRE0019
Apirasi
Apirasi ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder
Sigma-Aldrich
A6535
Apirasi
biological source
potato
biological source
potato
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
400
Quality Level
300
type
Grade I
type
-
type
Grade VII
type
Grade VII
ATPase activity
≥3.0 units/mg protein
ATPase activity
≥600 units/mg protein
ATPase activity
≥200 units/mg protein
ATPase activity
≥200 units/mg protein
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apirasi
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)