A5713
Monoclonal Anti-polyHistidine–Agarose antibody produced in mouse
clone HIS-1, purified immunoglobulin, PBS suspension, suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-polyHistidine, Monoclonal 6 His epitope tag, Monoclonal 6xHis-tag, Monoclonal HHHHHH epitope tag, Monoclonal Hexa His tag, Monoclonal His-tag, Monoclonal His6 tag, Monoclonal Histidine tagged, Monoclonal Poly-His-tag
Origine biologica
mouse
Coniugato
agarose conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HIS-1, monoclonal
Stato
PBS suspension
Isotipo
IgG2a
Capacità
15-30 nmol/mL binding capacity
Compatibilità
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Nota sulla preparazione
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?