Vai a
A5539
AAT Media Supplement (50×) Hybri-Max™
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 vial
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 56.30
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
CHF 56.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioXtra
form
lyophilized powder
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Reconstitute contents of vial with 10 mL sterile cell culture medium. Stock solution is sufficient to prepare 500 mL medium. Final working concentration: 75 μM adenine, 0.8 μM aminopterin, 16 μM thymidine.
Legal Information
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A742211363735001P7539
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
description
γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
description
solution, suitable for hybridoma, Mycoplasma, tested
description
with 10,000 units penicillin and 10mg/ml streptomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable
product line
BioXtra
product line
BioXtra
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
endotoxin, tested
impurities
endotoxin, tested
impurities
10 EU/mL Endotoxin (LAL), Mycoplasma, tested
impurities
endotoxin, tested
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)