Vai a
A5147
L-Amino Acid Oxidase from Crotalus atrox (Western Diamondback Rattlesnake)
Type VI, dried venom
Sinonimo/i:
L-AAO, L-Amino acid: oxygen oxidoreductase (deaminating)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-564-0
MDL number:
Numero CE:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
type
Type VI
Quality Segment
form
dried venom
storage temp.
−20°C
Application
L-amino acid oxidase is used to convert L-amino acids to their corresponding α-keto acids. Product A5147 is from Crotalus atrox. L-amino acid oxidase, from Sigma, has been used in leucine aminopeptidase (LAP) activity assays [1].
Biochem/physiol Actions
L-amino acid oxidase is involved in various metabolic pathways such as alanine and aspartate metabolism, methionine metabolism, valine, leucine and isoleucine degradation, tyrosine metabolism, phenylalanine metabolism, tryptophan metabolism, phenylalanine, tyrosine and tryptophan biosynthesis, and alkaloid biosynthesis [2].
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4506A9253A9378
form
dried venom
form
crude dried venom
form
powder
form
aqueous suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type VI
type
Type IV
type
Type I (dried venom)
type
Type IV
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)