Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 252.00 CHF 189.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.59
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
CHF 189.00
Prezzo di listinoCHF 252.00Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate hydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1(N)CC1
InChI
1S/C5H9NO2.ClH/c1-8-4(7)5(6)2-3-5;/h2-3,6H2,1H3;1H
InChI key
CHSDCWKLSHPKFY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Methyl 1-aminocyclopropanecarboxylate (Methyl-ACC) is a methylated 1-aminocyclopropanecarboxylate which is produced in plants by the enzyme 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase (ACC synthase).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (TLC) | description 97% | description AldrichCPR |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 97% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| color white | color white | color - | color - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?