A4730
Amthamine dihydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
2-Amino-4-methyl-5-thiazoleethanamine dihydrobromide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
solid
Colore
off-white
Solubilità
H2O: 27 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Br[H].Br[H].Cc1nc(N)sc1CCN
InChI
1S/C6H11N3S.2BrH/c1-4-5(2-3-7)10-6(8)9-4;;/h2-3,7H2,1H3,(H2,8,9);2*1H
XFXNNOPUDSFVJE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3