A4440
Asp-Asp-Asp-Asp
≥97% (TLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H22N4O13/c17-5(1-9(21)22)13(29)18-6(2-10(23)24)14(30)19-7(3-11(25)26)15(31)20-8(16(32)33)4-12(27)28/h5-8H,1-4,17H2,(H,18,29)(H,19,30)(H,20,31)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,32,33)
OZRFYUJEXYKQDV-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3