A4227
Anti-ASAP1/Centaurin β4 (ED-20) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Arf GAP containing SH3, ANK repeat, and PH domains/Centaurin β4 (ED-20), DEF1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 130 kDa (doublet band)
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunofluorescence: 1:1,000 using mouse NIH3T3 fibroblast cells
microarray: suitable
western blot: 1:2,500 using rat brain and mouse brain extracts
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ASAP1(50807)
mouse ... Asap1(13196)
rat ... Asap1(314961)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)