SAB4200814
Anti-TIMP2 antibody, Mouse monoclonal
clone TM8, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
CSC-21K, Metalloproteinase inhibitor 2, Tissue inhibitor of metalloproteinases 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TM8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using HEK-293 over expressing human TIMP2 cells extract.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human HeLa cells.
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP2(7077)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1