Key Documents
A4125
Sigma-Aldrich
17α-Hydroxyprogesterone 17-acetate
≥98%
Sinonimo/i:
17α-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 17α-Acetoxyprogesterone, 17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 4-Pregnen-17α-ol-3,20-dione acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H32O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.50
Beilstein:
2227870
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
VTHUYJIXSMGYOQ-KOORYGTMSA-N
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges