Vai a
A3858
Sieroalbumina
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
BSA, Albumina bovina, Albumina siero bovino
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 139.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 603.00
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3600.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
western blot: suitable
Impurities:
≤5.0% Loss on drying
Concentration:
<0.005 unit/mg solid (Protease)
CHF 139.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
purified by
heat shock fractionation
packaging
poly bottle of
origin
New Zealand origin
concentration
<0.005 unit/mg solid (Protease)
technique(s)
western blot: suitable
impurities
≤5.0% Loss on drying
loss
≤5%
pH
7
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
Protease, essentially free
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Application
Serum albumin is used in different molecular biology applications, e.g. as an inert protein stabilizer for stock solutions of enzymes and of proteins of interest. In such applications, it is therefore important for the BSA to be protease free, to maintain the integrity of the protein or the enzyme of interest.
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Derived from New Zealand source serum
Prepared using heat shock fractionation
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4287A3294A2153
Sieroalbumina lyophilized powder, Protease, essentially free, &#8805;98% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3858
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
B4287
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, pH 7, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
A3294
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, &#8805;96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2153
Sieroalbumina
description
lyophilized powder, Protease, essentially free, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
heat shock fraction, protease free, suitable for hybridization, pH 7, ≥98%
description
heat shock fraction, protease free, pH 7, ≥98%
description
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable, blood typing: suitable, ELISA: suitable
technique(s)
blood typing: suitable, ELISA: suitable, microbiological culture: suitable
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)