Vai a
A3846
AL-8810
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
(5Z, 13E)-(9S,11S,15R)-9,15,Dihydroxy-11-fluoro-15-(2-indanyl)-16,17,18,19,20,pentanor-5,13-prostadienoic acid, [1R-[1α(Z),2β(1E,3S*),3β,5α]]-7-[3-Fluoro-5-hydroxy-2-[3-hydroxy-4-[2-(2,3-dihydro-1H-indenyl)]-1-butenyl]cyclolpentyl]-5-heptenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 496.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H31FO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
402.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 496.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, ethanol: soluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@H]1C[C@H](F)[C@H](\C=C\[C@H](O)C2Cc3ccccc3C2)[C@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C24H31FO4/c25-21-15-23(27)20(9-3-1-2-4-10-24(28)29)19(21)11-12-22(26)18-13-16-7-5-6-8-17(16)14-18/h1,3,5-8,11-12,18-23,26-27H,2,4,9-10,13-15H2,(H,28,29)/b3-1-,12-11+/t19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI key
WTYSXBKKVNOOIX-JTGCGUAKSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Biochem/physiol Actions
AL-8810 is a novel prostaglandin F2α analog; selective FP prostanoid receptor antagonist.
Legal Information
Sold under license from Alcon.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L1167SML0287SML0204
AL-8810 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A3846
AL-8810
Latanoprost ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L1167
Latanoprost
680C91 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0287
680C91
MS-1020 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0204
MS-1020
description
≥98% (HPLC), solid
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
oil
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble, DMSO: soluble 10 mg/mL
solubility
DMSO: freely soluble, methanol: soluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
color
white to off-white
color
colorless to yellow
color
white to beige
color
white to tan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)