Vai a
A3253
Ala-Pro hydrate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
L-Alanyl-L-proline hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14N2O3 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
236-795-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3546017
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ala-Pro hydrate,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H14N2O3.H2O/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13;/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13);1H2/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
SSUWZOPYGFOQJA-GEMLJDPKSA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3128A1878A4003
Ala-Pro hydrate
Sigma-Aldrich
A3253
Ala-Pro hydrate
Ala-Phe
Sigma-Aldrich
A3128
Ala-Phe
Ala-Leu
Sigma-Aldrich
A1878
Ala-Leu
Ala-Tyr
Sigma-Aldrich
A4003
Ala-Tyr
description
-
description
-
description
-
description
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
white
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)