Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
221-305-7
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Ala-Tyr,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16N2O4/c1-7(13)11(16)14-10(12(17)18)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,7,10,15H,6,13H2,1H3,(H,14,16)(H,17,18)/t7-,10-/m0/s1
InChI key
ALZVPLKYDKJKQU-XVKPBYJWSA-N
Gene Information
human ... SLC15A1(6564)
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?