Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 479.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 479.00
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO[C@@H]1\C=C\C=C(C)\Cc2cc(OC)c(Cl)c(c2)N(C)C(=O)C[C@H](OC(=O)C(C)C)[C@]3(C)O[C@@H]3[C@H](C)[C@@H]4C[C@@]1(O)NC(=O)O4
InChI
1S/C32H43ClN2O9/c1-17(2)29(37)43-25-15-26(36)35(6)21-13-20(14-22(40-7)27(21)33)12-18(3)10-9-11-24(41-8)32(39)16-23(42-30(38)34-32)19(4)28-31(25,5)44-28/h9-11,13-14,17,19,23-25,28,39H,12,15-16H2,1-8H3,(H,34,38)/b11-9+,18-10+/t19-,23+,24-,25+,28-,31+,32+/m1/s1
InChI key
OPQNCARIZFLNLF-KUDLRRJMSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (HPLC) | description lyophilized powder, ≥300 units/g solid | description 90% | description - |
| assay ≥90% (HPLC) | assay - | assay 90% | assay - |
| form powder | form lyophilized powder | form - | form freeze-dried protein glass |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
![Nitrate Reductase (NAD[P]H) from Aspergillus niger lyophilized powder, ≥300 units/g solid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/142/965/3aa14a21-d8a1-4842-9f2b-bf10910d5298/640/3aa14a21-d8a1-4842-9f2b-bf10910d5298.jpg)
![Nitrate Reductase (NAD[P]H) From Pichia Pastoris, recombinant](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/859/572/ae8d80df-c6d0-4cce-a526-35f8e21ca729/640/ae8d80df-c6d0-4cce-a526-35f8e21ca729.jpg)