Vai a
A236
AB-MECA
solid
Sinonimo/i:
N6-(4-Aminobenzyl)-9-[5-(methylcarbonyl)-β-D-ribofuranosyl]adenine, N6-(4-Aminobenzyl)-N-methylcarboxamidoadenosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 118.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N7O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Form:
solid
CHF 118.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4ccc(N)cc4)ncnc23
InChI
1S/C18H21N7O4/c1-20-17(28)14-12(26)13(27)18(29-14)25-8-24-11-15(22-7-23-16(11)25)21-6-9-2-4-10(19)5-3-9/h2-5,7-8,12-14,18,26-27H,6,19H2,1H3,(H,20,28)(H,21,22,23)/t12-,13+,14-,18+/m0/s1
InChI key
LDYMCRRFCMRFKB-MOROJQBDSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
High affinity A3 adenosine receptor agonist.
Legal Information
Sold under license from the National Institutes of Health.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P4532T9778U104
AB-MECA solid
Sigma-Aldrich
A236
AB-MECA
Tropicamide solid
Sigma-Aldrich
T9778
Tropicamide
UK 14,304
Sigma-Aldrich
U104
UK 14,304
description
solid
description
solid
description
solid
description
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.3 mg/mL, DMSO: 10 mg/mL, H2O: insoluble, dilute aqueous base: 3.5 mg/mL, ethanol: 1 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 0.3 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.), 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4°C.)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 4.3 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: <0.8 mg/mL, DMSO: >6.5 mg/mL, ethanol: <8 mg/mL (warm), H2O: insoluble
color
off-white
color
white
color
white
color
-
Gene Information
human ... ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
human ... CHRM3(1131), CHRM4(1132)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)