Vai a
A1987
AM6545
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(4-[4-cyanobut-1-ynyl]phenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(1,1-dioxo-thiomorpholino)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 250.00
CHF 212.50
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 794.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H23Cl2N5O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 212.50
Prezzo di listinoCHF 250.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1c(nn(-c2ccc(Cl)cc2Cl)c1-c3ccc(cc3)C#CCCC#N)C(=O)NN4CCS(=O)(=O)CC4
InChI
1S/C26H23Cl2N5O3S/c1-18-24(26(34)31-32-13-15-37(35,36)16-14-32)30-33(23-11-10-21(27)17-22(23)28)25(18)20-8-6-19(7-9-20)5-3-2-4-12-29/h6-11,17H,2,4,13-16H2,1H3,(H,31,34)
InChI key
XBHQLFVDGLPBCK-UHFFFAOYSA-N
General description
AM6545 is a cannabinoid (CB1) receptor antagonist.
Biochem/physiol Actions
AM6545 is a peripheral CB1 cannabinoid receptor antagonist and appetite suppressant.
AM6545 helps in decreasing the development of albuminuria, inflammation and expression of markers of fibrosis. It also helps in the down-regulation of nephrin and podocin. It has the ability to repress the ingestion of food and food-reinforced behaviour.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1804A6226SML0800
AM6545 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1987
AM6545
AM4113 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1804
AM4113
AM251 >98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
A6226
AM251
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >25 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to brown
color
white
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)