A1559
Monoclonal Anti-Biotin–Agarose antibody produced in mouse
clone BN-34, purified immunoglobulin, PBS suspension
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-Biotin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Ricombinante
expressed in mouse cell line
Coniugato
agarose conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BN-34, monoclonal
Forma fisica
PBS suspension
Grado di funzionalizzazione
2 mg antibody per mL resin
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Capacità
0.15-0.3 μmol/mL, agarose binding capacity (biotin-ligand conjugate)
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Chromatin immunoprecipitation (1 paper)
- pulldown assay
- coimmunoprecipitation
- chromatin immunoprecipitation
- purification of biotinylated compounds and biotin-containing compounds
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
In some applications, localization of biotinylated probes with avidin produces high background levels. Anti-biotin reagents may be substituted for avidin to decrease non-specific binding.
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Contenuto correlato
Saggi di pull-down, reagenti e protocolli per lo studio delle interazioni proteina-proteina in vitro utilizzando pull-down di affinità o GST pull-down, purificazione per affinità in tandem (TAP) e metodi di co-immunoprecipitazione.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.