Key Documents
A1433
Sigma-Aldrich
Ammonium persulfate
ACS reagent, ≥98.0%
Sinonimo/i:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2S2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Grado
ACS reagent
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Saggio
≥98.0%
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titratable free acid
Residuo alla calcinazione
≤0.05%
Anioni in tracce
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Stringa SMILE
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for acrylamide gel polymerization.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges