Vai a
93802
Tylose® MH 1000
viscosity 600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Sinonimo/i:
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 99.70
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 99.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
color
beige
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COC)OC)OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)OC)COC.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO.OCCO
InChI
1S/C20H38O11.C12H22O11.C2H6O2/c1-21-9-11-13(23-3)15(24-4)18(27-7)20(30-11)31-14-12(10-22-2)29-19(28-8)17(26-6)16(14)25-5;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;3-1-2-4/h11-20H,9-10H2,1-8H3;3-20H,1-2H2;3-4H,1-2H2/t11-,12-,13-,14-,
InChI key
JTWZVKMWOCBJEV-RXUSYSPUSA-N
Application
Tylose®′ MH 300 and Tylose® MH 1000, methyl-hydroxyethyl cellose ethers (MHEC), are water-soluble non-ionic polymers used in materials to provide water retention, binding, thickening, film forming and colloid properties.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Tylose is a registered trademark of SE Tylose GmbH & Co. KG
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
938006462564605
Tylose® MH 300 viscosity 150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Sigma-Aldrich
93800
Tylose® MH 300
description
viscosity 600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
description
viscosity 150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
description
medium viscosity, Methoxyl content 27.5-31.5 %
description
27.5-31.5% methoxyl basis
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
beige
color
white to faint beige
color
white to off-white
color
white to off-white
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
transition temp
-
transition temp
-
viscosity
600-1500 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
1200-1800 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
viscosity
10-25 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)