93800
Tylose® MH 300
viscosity 150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Sinonimo/i:
Methyl 2-hydroxyethyl cellulose
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Colore
white to faint beige
Viscosità
150-450 mPa.s, 2 % in H2O(20 °C)
Temp. transizione
flocculation range 60-90 °C (0.5 wt. %)
Solubilità
H2O: soluble 20 mg/mL
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
WGK 1