92228
D-Arabino-1,4-lactone
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
D-Arabinonic acid γ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Attività ottica
[α]/D 72.0±8.0°, c = 1 in H2O
Compatibilità
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Stringa SMILE
OC[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H8O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-4,6-8H,1H2/t2-,3-,4+/m1/s1
CUOKHACJLGPRHD-JJYYJPOSSA-N
WGK 3