Vai a
88997
6-Carboxy-tetramethylrhodamine N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
"5-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester"
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H25N3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.52
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
solubility
DMF: 2 mg/mL, clear, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=[c]1cc2[o]c3c(c(c2cc1)c4c(ccc(c4)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O)C(=O)[O-])ccc(c3)N(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H25N3O7/c1-30(2)17-6-9-20-23(14-17)38-24-15-18(31(3)4)7-10-21(24)27(20)22-13-16(5-8-19(22)28(35)36)29(37)39-32-25(33)11-12-26(32)34/h5-10,13-15H,11-12H2,1-4H3
InChI key
PAOQTZWNYMMSEE-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent labeling of peptides after chemical modification[1]; Fluorescent labeling of aminoglycoside antibiotics[2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
219539450646935
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 543 nm; λem 572 nm in methanol
fluorescence
λex 543 nm; λem 575 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
DMF: 2 mg/mL, clear, acetonitrile: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)