86510
Testosterone acetate
purum, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Deposteron
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]20/D +88±2°, c = 1% in ethanol
Controllo stupefacenti
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
139-141 °C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol