Vai a
79382
Tampone fosfato salino
tablet
Sinonimo/i:
PBS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
MDL number:
Nome del prodotto
Tampone fosfato salino, tablet
form
tablet
solubility
H2O: 1 tablet/200 mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Preparation Note
Application procedure:
Dissolve 1 tablet in 200 mL water to obtain a 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl and 10 mM phosphate buffer solution (pH 7.4 at 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tampone fosfato salino
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)