77810
Atto 520 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Assorbanza UV
λ: 526-532 nm Amax
Compatibilità
suitable for fluorescence
Metodo di rivelazione
fluorometric
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2cc1C
InChI
1S/C26H29N3O5.ClHO4/c1-5-27-20-13-22-18(11-15(20)3)17(7-10-26(32)34-29-24(30)8-9-25(29)31)19-12-16(4)21(28-6-2)14-23(19)33-22;2-1(3,4)5/h11-14,27H,5-10H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/b28-21-;
HVCUIKJJDQLPQR-AYYDQZPKSA-N
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.