Vai a
08741
Atto 594 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 364.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171501
NACRES:
NA.32
MDL number:
Manufacturer/tradename:
ATTO-TEC GmbH
CHF 364.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 599-605 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
detection method
fluorometric
storage temp.
−20°C
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
003790737601464
Supelco
Supelco
08741
Atto 594 NHS ester
Atto 633 NHS ester BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Supelco
01464
Atto 633 NHS ester
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
detection method
fluorometric
detection method
-
detection method
-
detection method
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
BioReagent
UV absorption
λ: 599-605 nm Amax
UV absorption
λ: 496-502 nm Amax
UV absorption
λ: 646-652 nm Amax
UV absorption
λ: 627-633 nm Amax
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
assay
≥90% (degree of coupling), ≥90% (HPLC)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)