Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 51.80 CHF 44.03 |
50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 173.00 CHF 147.05 |
CHF 44.03
Prezzo di listinoCHF 51.80Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
specific activity
≥4.0 U/mg
storage temp.
−20°C
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which reduces 1 μmol NADP per minute at pH 7.0 and 30°C
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥4.0 U/mg | description ≥10.0 U/mg | description recombinant, expressed in E. coli, ≥15 U/mg | description lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid |
| specific activity ≥4.0 U/mg | specific activity ≥10.0 U/mg | specific activity ≥15 U/mg | specific activity ≥3.0 units/mg solid |
| form powder | form powder | form powder, crystals | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?