73342
β-Carotene 5,6-epoxide
≥85.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(5RS,6RS)-5,6-Epoxy-5,6-dihydro-β,β-carotene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥85.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
λ
in hexane (with 2% dichloromethane)
Assorbanza UV
λ: 443-447 nm Amax
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(\C=C\C23C(C)(C)CCCC2(O3)C)C
InChI
1S/C40H56O/c1-31(19-13-21-33(3)24-25-36-35(5)23-15-27-37(36,6)7)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-30-40-38(8,9)28-16-29-39(40,10)41-40/h11-14,17-22,24-26,30H,15-16,23,27-29H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,25-24+,30-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+
RVCRIPILOFSMFG-WWSVUWEKSA-N
WGK 3