Vai a
72309
Acido nicotinico
≥99.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.11
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-441-0
Beilstein/REAXYS Number:
109591
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.2% water
ign. residue
≤0.05%
color
colorless to white
mp
234-238 °C, 236-239 °C (lit.)
solubility
water: 0.1 g/10 mL, clear, colorless
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
General description
L′acido nicotinico, denominato anche niacina o vitamina B 3, è una vitamina solubile in acqua. È presente nel pane con aggiunta di vitamine, nel fegato, nella carne, nel pesce, nel pollame, nelle patate, nella verdura con foglie, le arachidi e i cereali.
Application
L′acido nicotinico è stato usato come standard negli esperimenti di salvataggio del precursore NAD+. È stato usato anche come integratore vitaminico in diversi terreni di coltura come il terreno completo (CM) e il terreno sintetico.
Biochem/physiol Actions
L′acido nicotinico o niacina regola il metabolismo dei lipidi riducendo la lipoproteina a bassa densità (LDL), aumentando la lipoproteina ad alta densità (HDL) e inibendo la progressione dell′aterosclerosi e le lesioni delle arterie coronariche. Il deficit di niacina porta alla pellagra. Oltre che come integratore vitaminico, la niacina è usata anche come farmaco ipolipemizzante ad ampio spettro.
Other Notes
Coenzima e cofattori, vol. 2: Coenzimi con nucleotidi piridinici
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido nicotinico
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
379.4 °F - closed cup
flash_point_c
193 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf